missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol, TRC

Artikelnummer. 30422686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422686 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422686 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6864905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycerol
CAS 34487-26-8
Molekylær formel C39H72O5
Mængde 5 mg
Synonym (S)-(Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, (S)-(9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester, (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid (1S)-1-(Hydroxymethyl)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,37,40H,3-11,13,15-17,19,21-36H2,1-2H3/b14-12-,20-18-/t37-/m0/s1
SMIL OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
IUPAC navn [(2S)-3-hydroxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] octadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 620.99
Formel vægt 620.538
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.