Få mere at vide
1% stivelsesindikatoropløsning, Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 l
Beskrivelse
- Nøjagtighed:± 0,1 %
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indicator solution |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Mængde | 1 l |
| Fysisk form | Væske |