Få mere at vide
uvex 1 Sport Hvid NC Slipper O2 FO SRC, Bredde 11
Artikelnummer. 17823230 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17823230 39
17883220 35
17893220 36
17803230 37
17813230 38
17833230 40
17843230 41
17853230 42
17863230 43
17873230 44
17883230 45
17893230 46
17803240 47
17813240 48
17823240 49
17833240 50
17843240 51
17853240 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17823230 Leverandør uvex Leverandørnr. 6571839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00 DKK
    824.25 DKK / 1 par
    Spare 32.75 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Med et letvægtsdesign, højteknologiske materialer og ergonomisk designet ydersål Uvex 1 Sport White NC Shoe er den ideelle ledsager til arbejdsdagen og videre. Den hydrofobe overdel sikrer optimeret klimakontrol og beskytter pålideligt bæreren mod væsker og andre forurenende stoffer.
  • Moderne, ultralet og fleksibel O2 arbejdssko uden beskyttende tåkappe
  • Hydrofobe overmaterialer giver pålidelig beskyttelse mod væsker og forurenende stoffer og er nemme at rengøre
  • Kan vaskes ved op til 30 °C
  • Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
  • Nyt, innovativt uvex i-PUREnrj sålteknologi giver enestående stødabsorberende egenskaber ved forfoden og hælen og fremragende rebound-energi over hele mellemsålen
  • Opfylder ESD-specifikationen med volumenmodstand mindre end 35 megohm
  • Ergonomisk designet ydersål lavet af dual density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Enestående bærekomfort takket være en nyudviklet læst og klimaoptimerede, åndbare materialer
  • Stort set sømfri konstruktion med højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering i forfod og hæl
  • Blød polstring på krave og pløs
  • Lavet delvist af genbrugsmaterialer for at spare ressourcer
  • Fri for nogen af de skadelige stoffer, der er opført på vores liste over forbudte farlige stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 39
Tå materiale Almindelig tå
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Latex fri Ja
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
Produkttype ESD sikkerhedssko
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.