Beskrivelse
- Moderne, ultralet og fleksibel O2 arbejdssko uden beskyttende tåkappe
- Hydrofobe overmaterialer giver pålidelig beskyttelse mod væsker og forurenende stoffer og er nemme at rengøre
- Kan vaskes ved op til 30 °C
- Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Elastiske snørebånd med quick release for individuel justering
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
- Nyt, innovativt uvex i-PUREnrj sålteknologi giver enestående stødabsorberende egenskaber ved forfoden og hælen og fremragende rebound-energi over hele mellemsålen
- Opfylder ESD-specifikationen med volumenmodstand mindre end 35 megohm
- Ergonomisk designet ydersål lavet af dual density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
- Enestående bærekomfort takket være en nyudviklet læst og klimaoptimerede, åndbare materialer
- Stort set sømfri konstruktion med højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
- Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering i forfod og hæl
- Blød polstring på krave og pløs
- Lavet delvist af genbrugsmaterialer for at spare ressourcer
- Fri for nogen af de skadelige stoffer, der er opført på vores liste over forbudte farlige stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 42 |
| Tå materiale | Almindelig tå |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Latex fri | Ja |
| Ankel stil | Trænere |
| Vandtæt | Nej |
| Vis mere |