Få mere at vide
uvex 1 Hvid NC-sportssko O1 FO SRC, bredde 11
Artikelnummer. 17843170 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17843170 35
17853170 36
17863170 37
17873170 38
17883170 39
17893170 40
17803180 41
17813180 42
17823180 43
17833180 44
17843180 45
17853180 46
17863180 47
17873180 48
17883180 49
17893180 50
17803190 51
17813190 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17843170 Leverandør uvex Leverandørnr. 6570835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    933.06 DKK / 1 par
    Spare 33.94 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med et letvægtsdesign, højteknologiske materialer og ergonomisk designet ydersål Uvex 1 Sport White NC Shoe er den ideelle ledsager til arbejdsdagen og videre. Den hydrofobe overdel sikrer optimeret klimakontrol og beskytter pålideligt bæreren mod væsker og andre forurenende stoffer.
  • Moderne, ultralet og fleksibel O1 arbejdssko uden beskyttende tåkappe
  • Kan vaskes ved op til 30 °C
  • Fremstillet af syntetiske materialer, så velegnet til personer, der er allergiske over for krom
  • Elastiske snørebånd med quick release for individuel justering
  • Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forstyrrer befugtningsmidler
  • Nyt, innovativt uvex i-PUREnrj sålteknologi giver enestående stødabsorberende egenskaber ved forfoden og hælen og fremragende rebound-energi over hele mellemsålen
  • Opfylder ESD-specifikationen med volumenmodstand mindre end 35 megohm
  • Ergonomisk designet ydersål lavet af dual density polyurethan med fremragende skridsikkerhed
  • Enestående bærekomfort takket være en nyudviklet læst og klimaoptimerede, åndbare materialer
  • Stort set sømfri konstruktion med højteknologiske materialer for at eliminere trykpunkter
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering i forfod og hæl
  • Blød polstring på krave og pløs
  • Lavet delvist af genbrugsmaterialer for at spare ressourcer
  • Fri for nogen af de skadelige stoffer, der er opført på vores liste over forbudte farlige stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Tekstil
Størrelse 35
Tå materiale Almindelig tå
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20347:2012 O1 FO SRC EN ISO 20347:2022 O1 FO SC SR
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Latex fri Ja
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
Produkttype ESD sikkerhedssko