Få mere at vide
uvex 1 S2 SRC Sikkerhedssko
Artikelnummer. p-7236897 Shop alle Uvex produkter
Bredde (metrisk):
10 cm
11 cm
14 cm
Størrelse:
35
38
42
48
50
51
52
Artikelnummer. 15321193
Brand: uvex 8544738
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 1 sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
  • Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Ergonomisk designet ydersål lavet med dual density polyurethan for fremragende skridsikkerhed
  • Beskyttelsesklasse S2 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Udtagelig antistatisk behagelig indersål, med fugttransportsystem og ekstra stødabsorbering omkring hælen og forfoden
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering - normale snørebånd medfølger også
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
Blonde materiale Elastik
Materiale Microvelour
Størrelse 38
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Komposit
Bredde (metrisk) 10 cm
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S2
Produkttype ESD sikkerhedssko