Få mere at vide
uvex 1 S1 SRC Sikkerhedssandaler
Artikelnummer. 15391063 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
11 cm
Størrelse:
39
41
42
45
46
47
49
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Størrelse
15391063 11 cm 41
15371063 11 cm 39
15301073 11 cm 42
15331073 11 cm 45
15341073 11 cm 46
15351073 11 cm 47
15371073 11 cm 49
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15391063 Leverandør uvex Leverandørnr. 8542841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    906.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.69 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Uvex 1 sikkerhedssandaler giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sandaler er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
  • Sandaler giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Ergonomisk designet ydersål lavet med dual density polyurethan for fremragende skridsikkerhed
  • Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • To justerbare velcrostropper til individuel breddejustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Velcro stropper
Farve Sort, Grå
Liner materiale Afstandsnet
Materiale Microvelour
Størrelse 41
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Komposit
Bredde (metrisk) 11 cm
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttype ESD sikkerhedssko