Få mere at vide
uvex 1 S1 SRC lav sikkerhedssko
Artikelnummer. 15341143 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
11 cm
Størrelse:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Størrelse
15341143 11 cm 44
15351133 11 cm 35
15361133 11 cm 36
15371133 11 cm 37
15391133 11 cm 39
15301143 11 cm 40
15321143 11 cm 42
15331143 11 cm 43
15361143 11 cm 46
15371143 11 cm 47
15381143 11 cm 48
15391143 11 cm 49
15301153 11 cm 50
15311153 11 cm 51
15321153 11 cm 52
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15341143 Leverandør uvex Leverandørnr. 8543844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    906.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.69 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Uvex 1 lav sikkerhedssko giver optimal beskyttelse og støtte til den menneskelige krops individuelle bevægelser. Sko er designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelateret belastning af bevægeapparatet og optimere bærerens velbefindende.
  • Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
  • Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
  • Ergonomisk designet ydersål lavet med dual density polyurethan for fremragende skridsikkerhed
  • Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
  • 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
  • Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
  • Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
  • Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
  • Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
  • Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Gul
Blonde materiale Elastik
Liner materiale Afstandsnet
Materiale Microvelour
Størrelse 44
Sål materiale Dual Density Polyurethane (PU)
Tå materiale Komposit
Bredde (metrisk) 11 cm
Køn Unisex
Ankel stil Trænere
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S1
Produkttype ESD sikkerhedssko