Beskrivelse
- Sko giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelser
- Designet baseret på den nyeste fysiologiske forskning og innovative teknologier for at reducere arbejdsrelaterede belastninger på bevægeapparatet og optimere bærerens velvære
- Ergonomisk designet ydersål lavet med dual density polyurethan for fremragende skridsikkerhed
- Beskyttelsesklasse S1 iht. EN ISO 20345:2011 med ekstra mærkning for fremragende skridsikkerhed (SRC)
- 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe– kompakt, anatomisk formet, ikke termisk ledende og med god sidestabilitet
- Fremstillet af syntetiske materialer, hvilket gør dem velegnede til personer, der er allergiske over for krom
- Alle sålmaterialer er fri for silikoner, blødgøringsmidler og andre stoffer, der hæmmer malingen
- Opfylder ESD-specifikationen med udluftningsmodstand under 35 megaohm
- Velegnet til ortopædiske justeringer og indlægssåler fra Uvex Medicare
- Elastiske snørebånd til hurtig, individuel justering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Gul |
| Blonde materiale | Elastik |
| Liner materiale | Afstandsnet |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 43 |
| Sål materiale | Dual Density Polyurethane (PU) |
| Tå materiale | Komposit |
| Bredde (metrisk) | 11 cm |
| Køn | Unisex |
| Ankel stil | Trænere |
| Vis mere |