Få mere at vide
1-S-oktyl-β -D-thioglucopyranosid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Specifik rotationstilstand | −46,00 (20,00 °C c=1,CH3OH) |
| Vis mere |