Få mere at vide
1-S-oktyl-β -D-thioglucopyranosid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10137653 2.5 g Glasflaske 2.5g
10731361 500 mg Glasflaske 500mg
10239643 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10137653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315000025
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85618-21-9
Molekylær formel C14H28O5S
Molekylvægt (g/mol) 308.44
MDL nummer MFCD00012189
InChI nøgle CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Synonym octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octylsulfanyloxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Specifik rotationstilstand − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Specifik rotation -46
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 308.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver