missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-[(S)-N-tert-Boc-N-methyltyrosyl]-4-phenylpiperazine, TRC

Artikelnummer. 30339426
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339426 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB657920500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(S)-N-tert-Boc-N-methyltyrosyl]-4-phenylpiperazine
CAS 1391068-29-3
Molekylær formel C25H33N3O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C25H33N3O4/c1-25(2,3)32-24(31)26(4)22(18-19-10-12-21(29)13-11-19)23(30)28-16-14-27(15-17-28)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,22,29H,14-18H2,1-4H3
SMIL CN(C(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-yl]-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 439.55
Formel vægt 439.2471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.