Få mere at vide
(1’S,2’S)-Nicotine 1’-Oxide, TRC
Artikelnummer. 18073250
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073250 100 mg
18033650 25 mg
18032650 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN427500100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51095-86-4
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Synonym Pyridine, 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (1S,2S)-syn-Nicotine N'-oxide, (1'S,2'S)-trans-Nicotine-1'-N-oxide, (1's,2's)-Nicotine-N'-oxide, Nicotine-cis-N-oxide, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine, (1'S,2'S)-Nicotine 1'-oxide, (1'S,2'S)-Nicotine-1'-oxide
IUPAC navn 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridine
SMIL C[N@+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1
Formel vægt 178.1106
Procent renhed >95%