Få mere at vide
(1’S,2’S)-Nicotine 1’-Oxide, TRC
Artikelnummer. 18033650
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033650 25 mg
18032650 1 g
18073250 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN42750025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51095-86-4
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Synonym Pyridine, 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (1S,2S)-syn-Nicotine N'-oxide, (1'S,2'S)-trans-Nicotine-1'-N-oxide, (1's,2's)-Nicotine-N'-oxide, Nicotine-cis-N-oxide, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (1S-cis)-, 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine, (1'S,2'S)-Nicotine 1'-oxide, (1'S,2'S)-Nicotine-1'-oxide
IUPAC navn 3-[(1S,2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridine
SMIL C[N@+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-[(1S,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12-/m0/s1
Formel vægt 178.1106
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.