Få mere at vide
(1’S,2'S)-Nicotine 1'-Oxide and (1’R,2'S)-Nicotine 1'-Oxide Mixture, TRC
Artikelnummer. 18042350
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18042350 100 mg
18010450 10 mg
18022650 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN427510100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-26-9
Molekylær formel C10 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 178.231
Synonym Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine, 1'-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (2S)-, 3-[(2S)-1-Methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]pyridine, (-)-Nicotine 1'-N-oxide, (-)-Nicotine 1'-oxide, (2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-ium-1-olate, N-Oxynicotine, Nicotine 1'-N-oxide, Nicotine-N'-oxide, Oxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1'-N-oxide, S-Nicotine-N-oxide, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide, Nicotine N'-oxide
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]pyridine
SMIL C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide)
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Formel vægt 178.1106
Procent renhed >95%