Få mere at vide
(1'RS,2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide [20% in ethanol], TRC
Artikelnummer. 30479538
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30479538 0.5 mL 0.5ml
30465490 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4150000.5ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129547-84-8
Molekylær formel C10 H14 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Synonym (1Rs,2S)-Nicotine 1,1-Di-N-Oxide
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2ccc[n+]([O-])c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1'R, 2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide
Mængde 0.5 mL
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(14)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11(13)8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Formel vægt 194.1055
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20%