Få mere at vide
Microspec™ 1 rulle autoklave tape
Artikelnummer. 16615492
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 mm x 50 m
19 mm x 51 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16615492 12 mm x 50 m
16605492 19 mm x 51 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16615492 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. X4
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Autoklaverbar taperulle
  • Autoklaverbar
  • Forskellige størrelser tilgængelige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 12 mm x 50 m
Temperatur (metrisk) 121 °C
Mængde 1