Få mere at vide
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353027 5 g 5g
11343027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13396.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133.575 g/mol
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, anvendes i syntesen af (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenylpyrrolidin-1-carboxylat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, bruges til syntese af (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenylpyrrolidin-1-carboxylat
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-63-8
Molekylær formel C5H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 133.575
MDL nummer MFCD00051321
InChI nøgle XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
IUPAC navn pyrrolidin-1-carbonylchlorid
SMIL C1CCN(C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Kogepunkt 75°C (1mmHg)
Brydningsindeks 1.494
FN nummer UN3265
Beilstein 110281
Opløselighedsinformation It reacts with water.
Tæthed 1.209
Mængde 5 g
Flammepunkt 97°C (206°F)
Formel vægt 133.58
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 97%