Få mere at vide
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343027 1 g 1g
11353027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13396.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133.575 g/mol
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, anvendes i syntesen af (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenylpyrrolidin-1-carboxylat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, bruges til syntese af (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenylpyrrolidin-1-carboxylat
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, baser. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-63-8
Molekylær formel C5H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 133.575
MDL nummer MFCD00051321
InChI nøgle XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
IUPAC navn pyrrolidin-1-carbonylchlorid
SMIL C1CCN(C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Kogepunkt 75°C (1mmHg)
Brydningsindeks 1.494
FN nummer UN3265
Beilstein 110281
Opløselighedsinformation It reacts with water.
Tæthed 1.209
Mængde 1 g
Flammepunkt 97°C (206°F)
Formel vægt 133.58
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.