Få mere at vide
1-Pyrrolidincarbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10639574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10639574 5 g Glasflaske 5g
10538332 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1192-63-8 | C5H8ClNO | 133.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1192-63-8
Molekylær formel C5H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 133.58
MDL nummer MFCD00051321
InChI nøgle XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidinecarbonyl chloride, 1-pyrrolidinecarbonylchloride, pyrrolidine-1-carbonylchloride, pyrrolidinocarbonyl chloride, 1pyrrolidinecarbonyl chloride, pyrrolidine carbonyl chloride, acmc-1bo54, 1-pyrrolidine carbonylchloride, 1-pyrolidine carbonyl chloride
PubChem CID 70937
IUPAC navn pyrrolidin-1-carbonylchlorid
SMIL C1CCN(C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Navn note 99%
Kogepunkt 75.0°C (1.0 mmHg)
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4918 to 1.4938
Tæthed 1.2090g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt 98°C
Formel vægt 133.58
Procent renhed 97%
Specifik vægtfylde 1.209
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.