Få mere at vide
1-Pyrrolidincarbodithioinsyre-ammoniumsalt, TRC
Artikelnummer. 30427749
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30427749 250 g
1 options
Artikelnummer. 30427749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP997985250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt
CAS 5108-96-3
Molekylær formel C5H12N2S2
Mængde 250 g
Synonym 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium
InChI formel InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
SMIL [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1
IUPAC navn azanium; pyrrolidin-1-carbodithioat
Molekylvægt (g/mol) 164.29
Formel vægt 164.0442