Få mere at vide
1-Pyrrolidincarbodithioinsyre-ammoniumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt |
| CAS | 5108-96-3 |
| Molekylær formel | C5H12N2S2 |
| Mængde | 15 g |
| Synonym | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3 |
| SMIL | [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1 |
| IUPAC navn | azanium; pyrrolidin-1-carbodithioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.29 |
| Formel vægt | 164.0442 |