Få mere at vide
1-Pyrrolidinkarbodithiosyre ammoniumsalt, 98%
Artikelnummer. 11470158
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470158 100 g 100g
11460158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23731.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5108-96-3 | C5H8NS2- | 146,246 g/mol
1-Pyrrolidincarbodithiosyre ammoniumsalt er nyttigt til biokemiske anvendelser, herunder metalchelering. Det bruges til at forhindre induktion af nitrogenoxidsyntase. Det er også vigtigt at hæmme apoptose i leukæmi HL-60-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pyrrolidincarbodithiosyre ammoniumsalt er nyttigt til biokemiske anvendelser, herunder metalchelering. Det bruges til at forhindre induktion af nitrogenoxidsyntase. Det er også vigtigt at hæmme apoptose i leukæmi HL-60-celler.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5108-96-3
Molekylær formel C5H8NS2-
Molekylvægt (g/mol) 146.246
MDL nummer MFCD00012720
InChI nøgle VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC navn pyrrolidin-1-carbodithioat
SMIL C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Smeltepunkt 150 °C til 155 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3730472
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 164.29
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.