Få mere at vide
1-Pyrrolidincarbodithiosyre ammoniumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460158
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460158 25 g 25g
11470158 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23731.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5108-96-3 | C5H8NS2- | 146.246 g/mol
1-Pyrrolidincarbodithiosyre ammoniumsalt er nyttigt til biokemiske anvendelser, herunder metalchelering. Det bruges til at forhindre induktion af nitrogenoxidsyntase. Det er også vigtigt at hæmme apoptose i leukæmi HL-60-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pyrrolidincarbodithiosyre ammoniumsalt er nyttigt til biokemiske anvendelser, herunder metalchelering. Det bruges til at forhindre induktion af nitrogenoxidsyntase. Det er også vigtigt at hæmme apoptose i leukæmi HL-60-celler.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5108-96-3
Molekylær formel C5H8NS2-
Molekylvægt (g/mol) 146.246
MDL nummer MFCD00012720
InChI nøgle VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC navn pyrrolidin-1-carbodithioat
SMIL C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Mængde 25 g
Beilstein 3730472
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 164.29
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammoniumsalt