Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 150,0 °C til 155,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 50 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og kloroform |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.