Få mere at vide
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 98%
Artikelnummer. 10297353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297353 500 g Glasflaske 500g
10572371 25 g Glasflaske 25g
10081870 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10297353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162055000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 98%, C5H12N2S2, CAS Number-5108-96-3 | CAS: 5108-96-3 | C5H12N2S2 | 164.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5108-96-3
Molekylær formel C5H12N2S2
Molekylvægt (g/mol) 164.28
MDL nummer MFCD00012720
InChI nøgle VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
PubChem CID 4311638
IUPAC navn pyrrolidin-1-carbodithioat
SMIL C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150.0°C to 155.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formel vægt 164.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.