Få mere at vide
1-Pyrrolidinacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331397 5 g 5g
11321397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01737.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 29134-29-0 | C6H10N2 | 110.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29134-29-0
Molekylær formel C6H10N2
Molekylvægt (g/mol) 110.16
MDL nummer MFCD00014098
InChI nøgle NPRYXVXVLCYBNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrrolidineacetonitrile, 1-pyrrolidino acetonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl acetonitrile, pyrrolidine-1-acetonitrile, pyrrolidin-1-ylacetonitrile, pyrrolidinoacetonitrile, 1-cyanomethylpyrrolidine, n-pyrrolidinoacetonitrile, unii-6p9eel10k2, pyrroldinoacetonitrile
PubChem CID 95270
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylacetonitril
SMIL C1CCN(C1)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidineacetonitrile
Brydningsindeks 1.4563
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 106157
Formel vægt 110.16
Procent renhed 97%