Få mere at vide
1-Pyrrolidineacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30418292
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30418292 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30418292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP998495250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37386-15-5
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym (Pyrrolidino)acetic acid, 1-Pyrrolidinylacetic acid, 2-(Pyrrolidin-1-yl)acetic acid, N-Pyrrolidinoacetic acid
IUPAC navn 2-pyrrolidin-1-ylacetic acid
SMIL OC(=O)CN1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrrolidineacetic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-7-3-1-2-4-7/h1-5H2,(H,8,9)
Formel vægt 129.079