missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30343556
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343556 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB52705510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 179051-38-8
Molekylær formel C10H13N3O2 . HCl
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c14-10(15)8-2-5-13(6-3-8)9-1-4-11-7-12-9;/h1,4,7-8H,2-3,5-6H2,(H,14,15);1H
SMIL Cl.OC(=O)C1CCN(CC1)c2ccncn2
IUPAC navn 1-pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 243.69
Formel vægt 243.0775
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.