Få mere at vide
1-Pyrimidin-2-yl-piperidin-4-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10546484
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10546484 10 g 10g
10001174 1 g 1g
10401474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10546484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20701EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 303144-44-7
Molekylær formel C10H12N3O2
Molekylvægt (g/mol) 206.23
MDL nummer MFCD00664474
InChI nøgle DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
IUPAC navn 1-pyrimidin-2-ylpiperidin-4-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
Mængde 10 g
Formel vægt 207.23
Procent renhed 97%