Få mere at vide
1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one (3-Acetylpyridine), Mikromol™
Artikelnummer. 18040030
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18040030 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040030 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one (3-Acetylpyridine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
CAS 350-03-8
Analyt- eller komponentnavne 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Imatinib Mesilate Imp. H (EP), 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetylpyridine, Imatinib Mesilate Impurity H, Imatinib Impurity H
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn 1-pyridin-3-ylethanone
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 121.0528 g/mol