missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Pyridin-2-yl-propan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyridin-2-yl-propan-2-one |
| CAS | 6302-02-9 |
| Molekylær formel | C8H9NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(2-Pyridinyl)-2-propanone, (2-Pyridyl)acetone, 1-(2-Pyridyl)acetone, 1-(Pyridin-2-yl)acetone, 1-Pyridyl-2-propanone, 2-(2-Oxopropan-1-yl)pyridine, 2-Acetonylpyridine, 2-Picolyl Methyl Ketone, NSC 42754 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Cc1ccccn1 |
| IUPAC navn | 1-pyridin-2-ylpropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.17 |
| Formel vægt | 135.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?