Få mere at vide
1-(pyrid-3-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsyredihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123044
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123044 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10575944 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123044 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69851DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 946409-40-1
Molekylær formel C12H18Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 293.188
MDL nummer MFCD06801260
InChI nøgle FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyridin-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyrid-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 42935493
IUPAC navn 1-(pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-carboxylsyre; dihydrochlorid
SMIL C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 293.19
Procent renhed 95%