Få mere at vide
[1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10756725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756725 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10021784 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756725 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69809DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-59-9
Molekylær formel C12H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 206.289
MDL nummer MFCD09879988
InChI nøgle RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
PubChem CID 24229775
IUPAC navn [1-(pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMIL C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.29
Procent renhed 97%