Få mere at vide
[1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 206.29 |
| Procent renhed | 97% |