Få mere at vide
1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate, TRC
Artikelnummer. 30409786
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30409786 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30409786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9905005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384342-65-8
Molekylær formel C18 H14 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Synonym Methanesulfonothioic acid, S-(1-pyrenylmethyl) ester, 1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
IUPAC navn 1-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrene
SMIL CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenylmethyl Methanethiosulfonate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vægt 326.0435