Få mere at vide
1-Pyrenyl Potassium Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrenyl Potassium Sulfate |
| CAS | 1950586-56-7 |
| Molekylær formel | C16 H11 K O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4S.K/c17-21(18,19)20-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K]OS(=O)(=O)OC1=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C(C=C1)C2C34 |
| IUPAC navn | 10b,10c-dihydropyren-1-yloxysulfonyloxypotassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.42 |
| Formel vægt | 338.0015 |