Få mere at vide
1-Pyrenol-d9 Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrenol-d9 Acetate |
| CAS | 1246820-93-8 |
| Molekylær formel | C18 H3 D9 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Acetoxypyrene-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O2/c1-11(19)20-16-10-8-14-6-5-12-3-2-4-13-7-9-15(16)18(14)17(12)13/h2-10H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(OC(=O)C)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34 |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopyren-1-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vægt | 269.1402 |