missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Pyrenemethylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30427972
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427972 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP989505500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenemethylamine Hydrochloride
CAS 93324-65-3
Molekylær formel C17H13N.HCl
Mængde 500 mg
Synonym 1-Aminomethylpyrene Hydrochloride, 1-Pyrenemethylammonium Chloride, 1-Pyrenylmethylamine Hydrochloride, 1-Pyrenemethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H
SMIL Cl.NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn pyren-1-ylmethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 267.8
Formel vægt 267.0815
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.