missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Pyrenemethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrenemethylamine Hydrochloride |
| CAS | 93324-65-3 |
| Molekylær formel | C17H13N.HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Aminomethylpyrene Hydrochloride, 1-Pyrenemethylammonium Chloride, 1-Pyrenylmethylamine Hydrochloride, 1-Pyrenemethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N.ClH/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12;/h1-9H,10,18H2;1H |
| SMIL | Cl.NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | pyren-1-ylmethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.8 |
| Formel vægt | 267.0815 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?