Få mere at vide
1-Pyrenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30414167
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30414167 1 g
1 options
Artikelnummer. 30414167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9894401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenemethanol
CAS 24463-15-8
Molekylær formel C17 H12 O
Mængde 1 g
Synonym 1-Pyrenemethanol, 1-(1-Hydroxymethyl)pyrene, 1-Hydroxymethylpyrene
InChI formel InChI=1S/C17H12O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9,18H,10H2
SMIL OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn Pyren-1-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 232.28
Formel vægt 232.0888