Få mere at vide
1-Pyrenecarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30413823
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30413823 10 g
1 options
Artikelnummer. 30413823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP98920010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenecarboxaldehyde
CAS 3029-19-4
Molekylær formel C17H10O
Mængde 10 g
Synonym 1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Formylpyrene, 3-Pyrenealdehyde, 3-Pyrenecarboxaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde, NSC 30811
InChI formel InChI=1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
SMIL O=CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=4C=CC1=C2C34
IUPAC navn Pyrene-1-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Formel vægt 230.0732