Få mere at vide
1-Pyrencarboxaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11363016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363016 25 g 25g
11353016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10835.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3029-19-4 | C17H10O | 230,266 g/mol
1-Pyrenecarboxaldehyd er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Det bruges som en meget polaritetsfølsom fluorofor til SNP-typebestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1
-Pyrenecarboxaldehyd er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Det bruges som en meget polaritetsfølsom fluorofor til SNP-typebestemmelse.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3029-19-4
Molekylær formel C17H10O
Molekylvægt (g/mol) 230.266
MDL nummer MFCD00004139
InChI nøgle RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
PubChem CID 232848
IUPAC navn pyren-1-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenecarboxaldehyde
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1874889
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 230.27
Procent renhed 99%