Få mere at vide
1-Pyrensmørsyre, TRC
Artikelnummer. 30424153
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424153 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP98050010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenebutyric Acid
CAS 3443-45-6
Molekylær formel C20H16O2
Mængde 10 g
Synonym 1-Pyrenebutanoic Acid, 1-Pyrenylbutyric Acid, 4-(1-Pyrene)butanoic Acid, 4-(1-Pyrene)butyric Acid, 4-(1-Pyrenyl)butanoic Acid, 4-(1-Pyrenyl)butyric Acid, NSC 30833, Pyrene-3-butyric Acid, gamma-(3-Pyrenyl)butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
SMIL OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn 4-pyren-1-ylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 288.34
Formel vægt 288.115