Få mere at vide
1-Pyrensmørsyre, 97%
Description
1-Pyrensmørsyre er en fluorescerende probe, der bruges til at studere proteiner, lipider, nukleinsyrer og andre biologiske systemer. Det fungerer som en UV-exciterbar fluorofor, der har koncentrationsafhængig fluorescens. Det anvendes også som en probe for bovint serum. 1-pyren smørsyre modificerede nitrogen-doterede carbon nanorør (PBA/NCNT'er) nanokompositter kan bruges som en biosensor til at detektere glucose i human serumprøve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Pyrensmørsyre er en fluorescerende probe, der bruges til at studere proteiner, lipider, nukleinsyrer og andre biologiske systemer. Det fungerer som en UV-exciterbar fluorofor, der har koncentrationsafhængig fluorescens. Det anvendes også som en probe for bovint serum. 1-pyren smørsyre modificerede nitrogen-doterede carbon nanorør (PBA/NCNT'er) nanokompositter kan bruges som en biosensor til at detektere glucose i human serumprøve.
Opløselighed Delvist opløselig i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrenebutyric acid |
| Smeltepunkt | 184 °C til 186 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2140554 |
| Opløselighedsinformation | Delvist opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | 4-pyren-1-ylbutansyre |
| Formel vægt | 288.35 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.