Få mere at vide
1-Pyrensmørsyre, 97%
Artikelnummer. 11325129
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325129 1 g 1g
11335129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17760.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3443-45-6 | C20H16O2 | 288,35 g/mol
1-Pyrensmørsyre er en fluorescerende probe, der bruges til at studere proteiner, lipider, nukleinsyrer og andre biologiske systemer. Det fungerer som en UV-exciterbar fluorofor, der har koncentrationsafhængig fluorescens. Det anvendes også som en probe for bovint serum. 1-pyren smørsyre modificerede nitrogen-doterede carbon nanorør (PBA/NCNT'er) nanokompositter kan bruges som en biosensor til at detektere glucose i human serumprøve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pyrensmørsyre er en fluorescerende probe, der bruges til at studere proteiner, lipider, nukleinsyrer og andre biologiske systemer. Det fungerer som en UV-exciterbar fluorofor, der har koncentrationsafhængig fluorescens. Det anvendes også som en probe for bovint serum. 1-pyren smørsyre modificerede nitrogen-doterede carbon nanorør (PBA/NCNT'er) nanokompositter kan bruges som en biosensor til at detektere glucose i human serumprøve.
Opløselighed Delvist opløselig i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3443-45-6
Molekylær formel C20H16O2
Molekylvægt (g/mol) 288.35
MDL nummer MFCD00004141
InChI nøgle QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
PubChem CID 76977
SMIL OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pyrenebutyric acid
Smeltepunkt 184°C to 186°C
Mængde 1 g
Beilstein 2140554
Opløselighedsinformation Partially soluble in water.
IUPAC navn 4-(pyren-1-yl)butansyre
Formel vægt 288.35
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrenebutyric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrenebutanoic acid