Få mere at vide
1-Pyrenebutyric acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pyrenebutyric acid |
| CAS | 3443-45-6 |
| Molekylær formel | C20H16O2 |
| MDL nummer | MFCD00004141 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(O)CCCC1=C(C2=C34)C=CC4=CC=CC3=CC=C2C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.34 |
| Procent renhed | 95% |