Få mere at vide
1-propynyltri-n-butyltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369036 1 g 1g
11379036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11369036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20201.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64099-82-7
Molekylær formel C15H30Sn
Molekylvægt (g/mol) 329.115
MDL nummer MFCD01863650
InChI nøgle KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
PubChem CID 2733165
IUPAC navn tributyl(prop-1-ynyl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propynyltri-n-butyltin
Tæthed 1.082
Kogepunkt 277°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Brydningsindeks 1.483
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Formel vægt 329.12
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propynyltri-n-butyltin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributylpropynylstannane