Få mere at vide
1-Propynylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10796275 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796275 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10396724 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796275 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426078000
CAS: 16466-97-0 | C3H3BrMg | 143,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16466-97-0 , 109-99-9
Molekylær formel C3H3BrMg
Molekylvægt (g/mol) 143.27
MDL nummer MFCD00216588
InChI nøgle YVJBCTFVENNIOV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propynylmagnesium bromide, 1-propynyl magnesium bromide, bromo prop-1-yn-1-yl magnesium, 1-propynylmagnesium bromide solution, propynylmagnesiumbromide, propynyl magnesium bromide, prop-1-ynylmagnesium bromide, prop-1-inyl magnesium bromide, prop-1-ynyl-magnesium bromide, propyn-1-yl magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 3608069
IUPAC navn magnesium;prop-1-yn;bromid
SMIL CC#C[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Propynylmagnesium bromide
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 65,0 °C til 67,0 °C
Flammepunkt −1 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 143.26
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.