missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Propylpyridinium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Propylpyridinium Chloride |
| CAS | 23271-47-8 |
| Molekylær formel | C8 H12 N . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N.ClH/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CCC[n+]1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-propylpyridin-1-ium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.641 |
| Formel vægt | 157.066 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?